Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss
Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind DNase-/RNase- und pyrogenfrei.
Marke:  Fisherbrand™ 14666315
29.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442545
  • 34.75 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind DNase-/RNase- und Pyrogen-frei
  • Frei von DNase/RNase und Pyrogen
  • Autoklavierbar und beständig gegen Temperaturen von bis zu -86 °C
  • Graduierte Röhrchen sind in drei Größen lieferbar: 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0ml
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelbarer Schnappverschluss
2.0 ml
40 mm
Unsteril
25000 xG RCF
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Ja
13 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss > Nicht steril; 25.000 x g RZB; naturfarben;2 ml; AD x Länge: 13 x 40 mm