Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss
Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind DNase-/RNase- und pyrogenfrei.
Marke:  Fisherbrand™ 14666326
41.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15422545
  • 50.05 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind DNase-/RNase- und Pyrogen-frei
  • Frei von DNase/RNase und Pyrogen
  • Autoklavierbar und beständig gegen Temperaturen von bis zu -86 °C
  • Graduierte Röhrchen sind in drei Größen lieferbar: 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0ml
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelbarer Schnappverschluss
0.5 ml
30 mm
Einzeln verpackt
Ja
10 mm
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Unsteril
30000 xG RCF
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss > Nicht steril; 30.000 x g RZB; naturfarben; 0,5 ml; AD x Länge: 10 x 30mm