Learn More
Brand™ x500 Microcentrifuge tube clear with lid locking 2
Einheitliche, wiederholbare Ergebnisse dank gleichmäßiger Wandstärke
Marke:  Brand™ 780546
29.54 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15338665
  • 39.05 CHF / 500 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für den Gebrauch in Forschungs-, Wissenschafts- und Laborumgebungen
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar bei 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
2 ml
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5157216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number780546
Chargennummer5157215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number780546
Chargennummer0000011802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number780546
Chargennummer0000009138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number780546
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ x500 Microcentrifuge tube clear with lid locking 2 >