Learn More
Cole Parmer Microcaps Einweg-Mikropipetten aus Glas
Das Glas-Kapillarröhrchen mit Präzisionsbohrung ist mit einem Dispensierkolben ausgestattet.
Marke:  Cole Parmer 07950-00
Artikelnummer. 15233495
  • 32.50 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
Das Glas-Kapillarröhrchen mit Präzisionsbohrung ist mit einem Dispensierkolben ausgestattet.
  • Die Kapillarwirkung verschiebt die Flüssigkeit in das Röhrchen.
  • Den Kolben zusammendrücken, um Flüssigkeit freizusetzen.
  • Genau bis ±zu 1 % des Nennvolumens.
  • Jede Packung enthält eine Kolbeneinheit und 100 Einwegröhrchen.
  • Versandgewicht 1 lb. (0,5 kg).
Spezifikation
Spezifikation
Glas
0.25 µl
100/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Microcaps Einweg-Mikropipetten aus Glas > Mikropipetten aus Glas