Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Vollständig vormontierte Einheit mit MicroAmp Reaktionsröhrchen ohne Kappen in einem vorbeladenen MicroAmp 96-Well-Tablett/Haltersatz
1340.00 CHF - 4545.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | MicroAmp |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Produkttyp | MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen/Tablett/Halterungsset |
Plattenkompatibilität | 96-Well-Platten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10620616
|
Applied Biosystems™
403083 |
20 Baugruppen |
1340.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10016104
|
Applied Biosystems™
403086 |
100 Baugruppen |
4545.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Optimal für die präzise PCR auf Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern entwickelt.
- Kostengünstige Großpackungen mit 100 Einheiten
- Nicht steril und autoklavierbar
- Verwendbar mit allen Geräten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, so dass Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden.
- Firmeneigene MicroAmp Reaktionsröhrchen sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten die größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität von Proben
Informationen zu Zulassung und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
MicroAmp | |
Naturfarben | |
MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen/Tablett/Halterungsset | |
96-Well-Platten |