Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Vollständig vormontierte Einheit mit MicroAmp Reaktionsröhrchen ohne Kappen in einem vorbeladenen MicroAmp 96-Well-Tablett/Haltersatz
Marke: Applied Biosystems™ 403083
Includes: 20 MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen-/Tabletthaltersets.
Beschreibung
Das Set enthält MicroAmp Reaktionsröhrchen ohne Kappen, die bereits in einem MicroAmp 96 Well-Tablett/Halter geladen sind.
- Komplett vormontiert für mehr Komfort
- Erhältlich in kostengünstigen Großpackungen mit je 100 Stück
- Nicht-steril und autoklavierbar
- Größere Einheitlichkeit der Proben
- Verwendung mit allen Instrumenten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, so dass Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden
- Firmeneigene MicroAmpreaction Röhrchen sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten die größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität für Ihre Proben
- Das MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen-/Tabletthalterset erfordert Verschlüsse oder vollständige Plattenabdeckungen zum Abdichten der Röhrchen.
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
MicroAmp 96 Well-Reaktionsröhrchen/Tablett/Halterungsset | |
PCR | |
20 Baugruppen |
Enthält 20 MicroAmp™ 96 Well-Reaktionsröhrchen⁄Tabletthaltersets. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Naturfarben | |
2720 Thermocycler, 7000 System, AB 2720 Thermocycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermocycler | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |