Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 3 x 32-Well Retainers
Entwickelt für die Verwendung mit Einzelröhrchen und Röhrchenstreifen am ProFlex 3 x 32-Well-PCR-System
Marke: Applied Biosystems™ 4481669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Applied Biosystems MicroAmp 3 x 32-Well-Halterung wurde speziell für die Verwendung mit Einzelröhrchen und Röhrchenstreifen auf dem ProFlex 3 x 32-Well-PCR-System entwickelt.
- Die Halterung bietet Halt und ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf Röhrchen und Streifen, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten und zu verhindern, dass Röhrchen und Streifen zerdrückt oder verformt werden.
- Eine Verwendung wird stets empfohlen, wenn Sie mit MicroAmp Reaktionsröhrchen und Röhrchenstreifen arbeiten.
- Platzieren Sie die Halterung einfach auf dem Probenblock und beladen Sie anschließend die Röhrchen oder Streifen.
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
Halter | |
PCR | |
1 retainer |
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Schwarz | |
ProFlex 3 x 32-Well PCR System | |
32-Well-Platte | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 3 x 32-Well Retainers > 3 x 32-Well
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur