Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter
Festlegung der Grenzviskosität der Polymere. SI Analytics™ Micro Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
502.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Calibrated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 55 350, Teil 18 und DIN 51562 , Teil 2
Enthält Ringmarkierungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Ungefähre Konstante Viskositätsbereich Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ungefähre Konstante Viskositätsbereich Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10090071
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401103
0.01 K 0,4 bis 6 cSt 0.4 mm Durchmesser
502.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10537371
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401128
0.1 K 4 bis 60 cSt 0.70 mm Durchmesser
502.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10159990
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401136
0.3 K 12 bis 180 cSt 0.95 mm Durchmesser
502.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10121721
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285401144
1 K 40 bis 800 cSt 1.26 mm Durchmesser
502.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Kalibriert
  • Mit Konstante für automatische Messungen
  • Füllmenge von 3 bis 4 ml
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
DIN 55 350, Teil 18 und DIN 51562 , Teil 2
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
Ja
Ringmarkierungen
3 bis 4 ml
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter