Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
Artikelnummer. 16326921 Alle ansehen Ansell Produkte
Large
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator Free Yes
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Large
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 2.8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile >