Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves Artikelnummer.: 17883822
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves
Artikelnummer. 17883822 Alle ansehen Ansell Produkte
7.5/8
Click to view available options
Größe:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.
Artikelnummer. 17883822
Marke: Ansell 553343
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.
Latex, powder-free gloves with high comfort and grip for use in industrial applications.
  • An inner polyacrylate coating creates a softer feel on the user's hands, making donning easier even with wet hands
  • Natural rubber latex formulation ensures a comfortable, well-fitting glove
  • Extensive leaching phases ensure a very low residual protein content
  • Textured fingers provide a safe and secure grip in wet or dry conditions
  • High tactile sensitivity and dexterity
  • Packaged in pairs with a protective double wrappolyisopreneng
  • Minimizes Type I allergy
  • For use in industrial applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex Gloves
Größe 7.5/8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,9 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell MICRO-TOUCH-323039
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 245 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves >