Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Beschreibung
- ASTM D6319, ASTM D6978 certified
- Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
- Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
- Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
- Thin and light weight to ensure high tactility while working
- For use in chemotherapy and medical applications
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US für Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | Ja |
Anwendungen | Gesundheitswesen |
AQL | 1.5 |
Farbe | Rosa |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17873742_EN.pdf
DateigrößeVersion: 502.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur