Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves
This non-sterile, nitrile glove is specifically designed to better protect healthcare workers handling chemicals and cytostatics.
Marke:  Ansell 4400054
30.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17883662
  • 41.00 CHF / 100 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ASTM D6978 certified
  • Features a longer cuff design for added protection and a better fit on garments
  • High-level protection and comfort
  • Certified to the rigorous Personal Protective Equipment (PPE) EN 420 and EN374 standards
  • Chlorinated internal surface for easy donning
  • Comfortable film with textured fingers helps users perform tasks and procedures
  • Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber
Industriell
5,5 mil
Ja
5,1 mil
8.5/9
0.13 mm
MICRO-TOUCH-313020
300 mm
EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010
Green
0.14 mm
Nitril
0.13 mm
5,1 mil
Extended
11,8 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves > Industrial Gloves MICRO-TOUCH Nitra Touch; Size: 8.5/9; Applications: Industrial; Material: Nitrile; Finger Thickness (Metric): 0.14 mm