Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Beschreibung
- Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
- Protects from latex Type I allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Chlorinated | Yes |
Accelerator Free | No |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 1.5 |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 4.7 mil |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur