Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
Beschreibung
- Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
- Textured fingers for secure grip
- Protects from Type I latex allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Spezifikation
Accelerator Free | Yes |
Anwendungen | Laboratory |
Farbe | Green |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
Latex Free | Yes |
Material | Polychloroprene |
Gepudert | Powder Free |
Produkttyp | Surgical Gloves |
Größe | Small, 6.5/7 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur