Learn More
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Micro Ostwald-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
376.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
Enthält | Ringmarkierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messungen von kleinen Flüssigkeitsmengen auch bei extremer Schaumbildung |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10778741
|
SI Analytics™
285404203 |
0.01 K | 0.43 mm Durchmesser |
376.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10233551
|
SI Analytics™
285404228 |
0.1 K | 0.77 mm Durchmesser |
376.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
- Kalibriert
- Mit Ringmarkierungen
- Mit Konstanten
- Für manuelle Messungen
- Füllmenge von 2 ml
- Gesamtlänge 290 mm
Spezifikation
Viskosimeter | |
Ringmarkierung | |
2 ml |
Ja | |
Messungen von kleinen Flüssigkeitsmengen auch bei extremer Schaumbildung |