Learn More
Electrothermal™ Micro-Kjeldahl Serie MM Absaugheizung
Entwickelt für die Kjeldahl-Extraktion auf einer Mikroskala zur Bestimmung des Proteingehalts von Lebensmitteln. Electrothermal™ Mikro-Kjeldahl Extraktionsheizung Serie MM verfügt über 6 Aussparungen in einem Edelstahl-Außengehäuse mit rückseitigen Halterungen (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten), die Stützstangen mit max. 12.7 mm Durchmesser aufnehmen können.
Marke:  Electrothermal™ 03074-34
Artikelnummer. 12379197
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Erdungsschirm schützt den Bediener vor Stromschlägen und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit.
  • Robuste, leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion
  • Rückseitige Halterungen für Kolbenstützstäbe (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten)
  • 6 Positionen können Kolben mit einem Fassungsvermögen von 18 bis 50 ml aufnehmen
  • Bereich der maximalen Elementtemperatur von 550 °C bis 800 °C
  • Spezielle Regler für jede Aussparung sind in einer “Kühlzone” untergebracht
  • Geerdeter Erdungsschirm aus Edelstahl, der das Heizelement abdeckt
  • Einheiten sind doppelt abgesichert, um die Sicherheit zu erhöhen
  • Glaswaren nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
18 bis 50 ml/Well
230 V
Mineralwolle aus Keramikfaser
600 W
550 °C bis 800 °C
160 x 520 x 162 mm
Edelstahl
EU-Stecker
3.5 kg
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Micro-Kjeldahl Serie MM Absaugheizung >