Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 05 09 1674
275.17 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
5 mm | |
0.3 ml | |
<8 μl | |
31 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Flachboden | |
10 x 100 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen > Flacher Boden ,0,2 ml, <8 μl Resthöhe ,31 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur