Learn More
Hecht Karl™ Mikro-Haematokrit-Kapillaren heparinisiert(VE=100S tck.)
Marke: Hecht Karl™ 40563010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
LengthMetricTube
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
Hämatokritzentrifugen | |
Hämatokritzentrifugen |
1,1 bis 1,2 mm | |
Gehäuse 10Pack | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ Mikro-Haematokrit-Kapillaren heparinisiert(VE=100S tck.) > Länge:75mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur