Learn More
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS Mikro-Bunsenbrenner, Schulausgabe
Switch flame on and off at the touch of a button. The Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro School Edition Gas Burner offers optimal safety and easy operation.
Marke: Wld Tec™ 6.007.000
Beschreibung
This safe gas burner for sterilizing, heating and other flame related applications combines all the functional advantages needed in modern schools.
Spezifikation
Mikro-Bunsenbrenner | |
85 mm | |
49 mm | |
1.300 °C (Erdgas), 1.350 °C (Flüssiggas) | |
700 g |
Tiefkühlgerät mit natürlichem | |
Edelstahl | |
Pedal und Tastenfunktion | |
Je 1 | |
86 mm |