Learn More
uvex Micro Black/Orange PU/PU 65092 Boot - Width 11
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marke:  uvex 6509241
108.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17280931
  • 161.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Uvex 2 Stiefel 6509.2 S3 SRC
  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Extrem leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Knöchelstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Metallfreie Einlegesohle mit Durchdringungsfestigkeit gemäß neuestem Standard, die nicht die Flexibilität beeinträchtigt
  • Hergestellt mit neuer Hochleistungstechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Komfort
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Hightech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Hergestellt aus synthetischen Textilien, geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterter Bund und Zunge, Staubzunge
  • Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6509.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Orange
41
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 2
Nein
SRC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Micro Black/Orange PU/PU 65092 Boot - Width 11 > Micro Stiefel 65092, schwarz/orange, Breite: 11, Größe: 41