Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF)
MHC-Klasse-I-Molekül, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und mit einem Peptid regefaltet wurde
Marke: IBA Lifesciences 6-7028-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
40 μl | |
Fluoreszierendes Reagenz zum Färben und magnetischen Markieren und Isolieren von T-Zellen |
Manual PR22 MHC I Streptamer 6-7028-001
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Short Protocol PR38 MHC-I Staining 6-7028-001
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF) > Fassungsvermögen: 40 μ l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur