Learn More
MHC Class I (H-2Db) Monoclonal Antibody (28-14-8), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
164.00 CHF - 317.00 CHF
Spezifikation
Antigen | MHC Class I (H-2Db) |
---|---|
Klon | 28-14-8 |
Konzentration | 0.1 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30055258
|
Invitrogen
M038T03B08-A |
100 μg |
317.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30055467
|
Invitrogen
M038T02B08-A |
25 μg |
164.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
MHC Class I (H-2Db) Monoclonal antibody specifically detects MHC Class I (H-2Db) in Mouse samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
MHC Class I (H-2Db) | |
0.1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Mouse | |
P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P14426, P14427 | |
14964 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
28-14-8 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Blue 660-120S | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain, H-2D, H2-D, H-2D cell surface glycoprotein, H-2D(B), H2D1, H2-D1, H2DB, H2-DC1-beta transplantation antigen protein, H2L, H2LD, histocompatibility 2, D region locus 1, MHC class I antigen, MHC class I H2 antigen, MHC class I H-2Dp, MHC H2-D-q alpha-chain, Q5k protein | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
H2-D1 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.