Learn More
MGAT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen MGAT3
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837864
Unterlagen ansehen
Proteintech
17869-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16827864
Unterlagen ansehen
Proteintech
17869-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
There are believed to be over 100 different glycosyltransferases involved in the synthesis of protein-bound and lipid-bound oligosaccharides. MGAT3 (N-acetylglucosaminyltransferase III) transfers a GlcNAc residue to the beta-linked mannose of the trimannosyl core of N-linked oligosaccharides and produces a bisecting GlcNAc. Expression of this gene may be controlled by a multiple-promoter system.
Spezifikation
Spezifikation
MGAT3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q02527, Q09327, Q10470
17309, 29582, 4248
MGAT3 Fusion Protein Ag12352
Primary
-20°C
MGAT3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GGNT3, GlcNAc T III, GNT III, GNT3, MGAT3
Mgat3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MGAT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech