Learn More
MG 624, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001438
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
MG 624, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001438
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001438
Marke: Tocris Bioscience 1356/50
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
α7 neuronal nicotinic receptor antagonist
A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77257-42-2
Summenformel C22H30INO
Molekulargewicht (g/mol) 451.392
InChI-Schlüssel RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Synonym stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6433339
IUPAC-Name triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MG 624
Menge 50 mg
Formelmasse 451.39
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MG 624, Tocris Bioscience™ >