Learn More
MFG Tray Chemikalienbeständige Tabletts und Schalen für vielseitige Zwecke
Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
Marke:  MFG Tray 06715-82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13074897
  • 65.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
  • Verstärkte Konstruktion aus weißem Duroplast-Polyester-Verbundwerkstoff Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel, milde Säuren und alkalische Lösungen, korrosive Salze und viele Reagenzien
  • Widersteht Temperaturen von -51 ° bis + 121°C (-60 ° bis +250°F) bei kontinuierlicher Exposition bzw. 149°C (300°F) bei intermittierender Exposition.
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hervorragende Formbeständigkeit Leicht mit Dampf gereinigt
Bestellinformation
Erhältlich in 1 Zoll (2.5 cm) tiefen Tabletts, flachen Wannen mit 1 1/4 bis 2 3/4 Zoll (3 bis 7 cm) Tiefe und belüfteten stapelbaren Wannen mit 2 3/4 bis 4 1/8 Zoll (7 bis 10.5cm) Tiefe.
Spezifikation
Spezifikation
46 x 35.5 x 2.5 cm (18 x 14 x 1 in.)
2.5 cm
Glasfaser
35.5 cm
18 in.
Rechteckig
-51 °C bis +121 °C
Weiß
46 cm
Mehrzweckablage
Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
1 in.
-60 °F bis +250 °F
14 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MFG Tray Chemikalienbeständige Tabletts und Schalen für vielseitige Zwecke > L 18 x B 14 x H 1 in (46 x 35.5 x 2.5 cm)