Learn More
IBA Lifesciences MEXi-TM
GREENER_CHOICE
Das IBA Lifesciences GmbH MEXi-TM Transfektionsmedium ein effizientes und kostengünstiges Säugetierproteinexpressionssystem.
Marke:  IBA Lifesciences 2-6011-010
Artikelnummer. 15533087
  • 155.00 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
MEXi-TM Transfektionsmedium ist ein serumfreies, chemisch definiertes Medium, das speziell für transiente Transfektion und Wachstum von MEXi-293E-Zellen entwickelt wurde.
Teil des MEXi-Säugetierexpressionssystems. Das MEXi System wurde entwickelt, um ein erschwingliches Säugetierproteinexpressionssystem mit allen wesentlichen Komponenten anzubieten:
• MEXi-293E Zelllinie
• Eine Vielzahl von pDSG Expressionsvektoren
• MEXi-CM Nährmedium
• MEXi-TM Transfektionsmedium Weitere Vorteile:
• Transiente Expression zur zeit- und kosteneffizienten Proteinproduktion
• Mehrere Expressionsvektoren mit unterschiedlichen Merkmalen
• Optimiert für Twin-Strep-Tag™:Strep-Tactin™XT-System für hochreine Proteine
• IP-freies System
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences MEXi-TM > Menge: 1 l