Learn More
IBA Lifesciences MEXi-CM
GREENER_CHOICE
Das MEXi-CM Kulturmedium der IBA Lifescience GmbH ist ein effizientes und kostengünstiges Säugetierproteinexpressionssystem.
Marke:  IBA Lifesciences 2-6010-010
Artikelnummer. 15523087
  • 164.32 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Das MEXi-CM Nährmedium ist ein serumfreies, chemisch definiertes Medium, das speziell zur Kultivierung von hochdichten MEXi-293E-Zellen entwickelt wurde. Der geringe Biotingehalt (120 µg/l) ermöglicht eine effiziente und bequeme Aufreinigung mit Hilfe der Strep-Tag™-Technologie.
Sie ist Teil des MEXi Säugetierexpressionssystems. Das MEXi System wurde entwickelt, um ein erschwingliches Säugetierproteinexpressionssystem mit allen wesentlichen Komponenten anzubieten:
• MEXi-293E Zelllinie
• Eine Vielzahl von pDSG Expressionsvektoren
• MEXi-CM Nährmedium
• MEXi-TM Transfektionsmedium Weitere Vorteile:
• Transiente Expression zur zeit- und kosteneffizienten Proteinproduktion
• Mehrere Expressionsvektoren mit unterschiedlichen Merkmalen
• Optimiert für Twin-Strep-Tag™:Strep-Tactin™XT-System für hochreine Proteine
• IP-freies System
Spezifikation
Spezifikation
Zur Kultivierung von hochdichten MEXi-293 E-Zellen
1 L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences MEXi-CM > Menge: 1 l