Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51302620
1895.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
- Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Spezifikation
IR an Drucker oder PC über RS232 oder USB | |
±0,1mV | |
± 0.5 % | |
5 Punkte, 7 vordefinierte Puffergruppen | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
0,01 μS/cm bis 1000 mS/cm | |
-2 bis 19,999 | |
0 bis 80 ppt | |
0.1/0.01/0.001 | |
Nur Messgerät | |
Zweikanal; pH/ORP/Ion, Leitfähigkeit | |
Tragbares Messgerät | |
0.1 mV | |
±0.2 °C |
± 0.5 % | |
±0,002 | |
4 x AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
-1999–1999 mV | |
0 bis 100 Megaohm/cm | |
0,01 mg/l bis 300 g/l | |
Bestimmung von pH, mV, rel. mV oder Ionenkonzentration und Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt oder spezifischem Widerstand | |
pH: BNC/RCA, Leiter: LTW 7-polig | |
NTC | |
0.01/1 | |
0.01/1 | |
0,1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters > Nur Gerät; SG78
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur