Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51302610
2235.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
- Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Spezifikation
±0,1mV | |
4 x AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD | |
Dissolved Oxygen | |
-2 bis 19.999 | |
-5°C to +130°C | |
Zweikanal; pH/ORP/Ion, DO | |
0,1mV | |
32° bis 104° F | |
0,1 °C |
±0,002 | |
5 | |
2 | |
IP 67 | |
-1999–1999 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
Nur Messgerät | |
Nur Messgerät | |
±0.2 °C | |
0 °C bis 40 °C |