Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™, rubber holster 0
Zubehör für das SevenGo pH-Messgerät.
Marke: Mettler Toledo™ 51302322
69.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elastisch
- Bietet Aufprallschutz
- Ermöglicht das Anbringen von Elektroden und den Wechsel von Batterien, ohne dass die Schutzabdeckung entfernt werden muss
Spezifikation
Holster | |
Gummi | |
SevenGo™ Multiparameter-Messgerät |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ SevenGo™, rubber holster 0 > Gummiholster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur