Learn More
Mettler Toledo™ S975 SevenExcellence™ pH/Leitfähigkeits-/Ionen-/DO-Messgeräte-Kit
Gewerbliches modulares Dreikanalgerät zur Messung von Ionenkonzentrationen, pH, mV/ORP, rel. MV, Leitfähigkeit, Salzgehalt, TDS, Widerstand und Ascheleitfähigkeit
Marke: Mettler Toledo™ 30092989
9330.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SevenExcellence pH/mV, Leitfähigkeit, DO, Ionen-Mehrkanalmessgerät (Gerät mit pH/Ionen-, Leitfähigkeits- und DO-Erweiterungsmodul); sowie ein InLab™ ExpertPro ISM (pH), InLab 731-ISM (Leitfähigkeit) und InLab OptiOx (digital DO) Sensoren, pH-Puffer, Leitfähigkeitsstandards und sauerstofffreie Kalibriertabletts, Anleitungen zur pH-, Leitfähigkeits- und DO-Messung, uMix Magnetrührer, uPlace™ Elektrodenhalter, semitransparente Abdeckung, LabX Direct pH-PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat.
Beschreibung
Dieses Mehrparameter-Tischmessgerät ermöglicht die Messung von pH-Wert/mV, rel. MV/ORP und einer Vielzahl von Leitfähigkeitsmessungen (TDS, Salinität, Resitivität, Ascheleitfähigkeit) zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in Proben mit digitaler oder polarographischer Technologie und zur Messung der Konzentration und Aktivität von Ionen in Lösung. Professionelles, aber intuitives Gerät mit Touchscreen-Bedienung, das die komplexesten Anwendungen problemlos verarbeiten kann und die strengen Anforderungen in regulierten Märkten erfüllt.
- Professionelle Kalibrierunterstützung mit automatischer Kalibrierung mit Rondolino Probenwechsler
- Großes 7 Zoll-Farbdisplay und intuitive Menüführung in zehn Sprachen
- Flexibles Verfahrenskonzept mit hoher Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch ausgereifte Anwenderverwaltung und Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
- Umfangreiches Servicepaket inklusive IQ/OQ/PQ
- Der uPlace™-Elektrodenhalter hat eine perfekte vertikale Bewegung. Er kann mit einer Hand bedient werden und entweder freistehend oder an der linken oder rechten Seite des Geräts angebracht werden
- LabX Direct pH PC-Software: Zur Übertragung von Echtzeit-Messdaten und Archivierung Ihrer Ergebnisse
Spezifikation
SevenExcellence pH/Ion/C/DO-Messgerät S975-K | |
Color TFT | |
pH, Conductivity, Dissolved Oxygen | |
0.001 to 2000 mS/cm | |
-2.000 to 20.000 | |
0 to 80 ppt | |
0.001 mg/L | |
-30°c to +130°C | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
S975-UMIX |
Mehrkanalig | |
IP54 | |
0 to 600% | |
-2000 to 2000 mV | |
0.01 to 100 Mohm-cm | |
0.001 to 1000 g/L | |
0.001 | |
SevenExcellence pH/mV, Leitfähigkeit, DO, Ionen-Mehrkanalmessgerät (Gerät mit pH/Ionen-, Leitfähigkeits- und DO-Erweiterungsmodul); sowie ein InLab™ ExpertPro ISM (pH), InLab 731-ISM (Leitfähigkeit) und InLab OptiOx (digital DO) Sensoren, pH-Puffer, Leitfähigkeitsstandards und sauerstofffreie Kalibriertabletts, Anleitungen zur pH-, Leitfähigkeits- und DO-Messung, uMix Magnetrührer, uPlace™ Elektrodenhalter, semitransparente Abdeckung, LabX Direct pH-PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat. | |
250 Analysen (20.000 Datenpunkte) | |
S975 SevenExcellence pH-/Leitfähigkeits-/Ionen-/DO-Messgerät |