Learn More
Mettler Toledo™ P50 Line Thermodrucker
Tintenloser Thermodrucker für schnelle und hochwertige Ausdrucke ohne Rauschen oder Vibrationen. Mettler Toledo P50 Line Thermodrucker sind kompatibel mit Waagen, Titratoren, Feuchteanalysatoren und pH-Messgeräten.
Marke:  Mettler Toledo™ 30094673
1189.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15310373
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Universaldrucker zur Dokumentation von Ergebnissen und zum Drucken von Etiketten
  • Dokumentieren von Wäge- und Testdaten auf Standardstreifenpapier
  • Standardpapierschlitz, 50 mm und max. 60 mm
  • Schnittstelle: RS232, USB, Ethernet
  • Druckeinheit: Streifendrucker, 24 Zeichen/Zeile
  • Geschwindigkeit: 100 mm/Sekunde
  • Haltbarkeit des Druckgeräts: 1.5 Millionen Zeilen
  • Abmessungen: 315 T x 240 B x 180 mm H (12.4 x 9.4 x 7 Zoll)
P-56RUE Drucker
  • Integrierte Echtzeituhr
  • Druckanwendung und automatische Einstellungserkennung
  • Anschluss für optionalen PowerPac
P-58RUE Drucker
  • Integrierte Echtzeituhr
  • Druckanwendung und automatische Einstellungserkennung
  • Eingabe alphanumerischer Proben-ID und Barcode-Generierung
  • Anwendungen: Statistiken, Uhrzeit und Datum, Gesamtwerte, Formulierung und Kennzeichnung
  • Anschluss für optionalen PowerPac
Bestellinformation
Zubehör muss separat bestellt werden (Kat.- Nr. 01-910-270 bis -274).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
315 x 240 x 180 mm
P-56RUE Thermodrucker
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ P50 Line Thermodrucker > P-56RUE Drucker; für einfache Ausdrucke