Learn More
Mettler Toledo™ PH ELECTRODE METTLER LE422 MICRO GEL
Für Messungen in kleinen oder schmalen Gefäßen oder Reagenzgläsern
Brand: Mettler Toledo™ 30089747
283.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Ag/AgCl-Referenzsystem
- Füllen von Gelelektrolyten
- Geringer Wartungsaufwand
- U-Membran-Glas
- Glasschaft
- Keramikfritte
- LE-Verschluss am Elektrodenkopf
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Nullpunkt (pH): 7.00±0.25
- Temperaturbereich: 0° bis 80 °C
- Membranwiderstand: <250MOhm
- Länge der unteren Welle: 90 mm
- Durchmesser der unteren Welle: 4.3 mm
- Kabellänge: 1 m
- Steckverbinder: BNC-Anschluss
Recommended Storage
Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
Specifications
PH-Elektrode LE422 | |
Glas | |
Gel | |
Ag/AgCl | |
Kurzzeitlagerung in 3 mol/l KCl in einem Bewässerungsbehälter; Langzeitlagerung in 3 mol/l KCl, Puffer pH 4 oder 7 . | |
1 m |
BNC-Anschluss | |
0 bis 14 | |
Für Messungen in kleinen oder schmalen Gefäßen oder Reagenzgläsern | |
PH-Elektrode LE422 | |
0 °C bis 80 °C | |
90 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.