Learn More
Mettler Toledo™ Ag850-S7/120, Silber-Elektrode
Für elektrochemische Anwendungen.
Marke: Mettler Toledo™ 59904408
377.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schaft aus Polypropylen
- Elektrodenkopf: S7 (RedCap)
- Temperaturbereich: 30 bis 80 °C
- Silberstift: 6 mm Durchmesser, 10 mm Länge
- Metall: Silberspitze
Bestellinformation
- Länge der Welle: 120 mm
- Wellendurchmesser: 12 mm
Spezifikation
S7 | |
-30 °C° bis +80 °C° | |
-30 bis +80 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Polypropylen | |
-22 ° bis +176 °F | |
4,7 in. | |
0.47 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Ag850-S7/120, Silber-Elektrode > Halbzelle aus Metall, Silberspitze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur