Learn More
Mettler Toledo™ LE703 Ersatz Leitfähigkeitselektrode
Der optimale Sensor für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen. Einzige Einschränkung: Nicht empfohlen für Proben unter 10μ S/cm.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340335
235.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10243473
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für FiveEasy und FiveGo Messgeräte
  • Polycarbonat-Gehäuse
  • Integrierte Temperatursonde
  • Bereich: 10μS/cm-200mS/cm
  • Temperaturgenauigkeit: 0° bis 80 °C
  • Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Anschluss; Mini-DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.55 cm-1
4 Graphitpole
0 °C bis 130 °C
0.47 Zoll
4,7 in.
120 mm
Polycarbonat
NTC 30 Kiloohm
Mini-DIN
Integrierte Temperatursonde
Leitfähigkeitssonde LE703
12 mm
38.4 Zoll
1 m
0.01 bis 200 mS/cm
Leitfähigkeitssonde LE703
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ LE703 Ersatz Leitfähigkeitselektrode > LE703, Leitfähigkeitselektrode