Learn More
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen
Lösungen für ionenselektive perfectION™ Kombi-Elektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51344765
252.57 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997511
  • 270.00 CHF / 3790 Milliliter
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Lösungen (Puffer zum Einstellen der Ionenstärke)
  • Ionenelektrolyt B (für Chlorid-, Kupfer-, Jodid-, Silber/Sulfid-ISEs), 475 ml
  • ISA für Calcium-Elektrode, 475 ml
  • ISA für Kalium-Elektrode, 475 ml
  • ISA für Nitrat-Elektrode, 475 ml
  • Nitrat-ISS (zur Unterdrückung von Interferenzen), 475 ml
  • Fluorid TISAB II mit CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III mit CDTA (Konzentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
perfectION TISAB II mit CDTA
ISA-Lösung
3790 mL
Fluoride Electrode
Fluorid TISAB II mit CDTA
3790 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen > Fluorid TISAB II mit CDTA, 3790 ml