Learn More
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen
Lösungen für ionenselektive perfectION™ Kombi-Elektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51344766
280.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11907521
  • 292.00 CHF / 475 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Lösungen (Puffer zum Einstellen der Ionenstärke)
  • Ionenelektrolyt B (für Chlorid-, Kupfer-, Jodid-, Silber/Sulfid-ISEs), 475 ml
  • ISA für Calcium-Elektrode, 475 ml
  • ISA für Kalium-Elektrode, 475 ml
  • ISA für Nitrat-Elektrode, 475 ml
  • Nitrat-ISS (zur Unterdrückung von Interferenzen), 475 ml
  • Fluorid TISAB II mit CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III mit CDTA (Konzentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
perfectION TISAB III mit CDTA
ISA-Lösung
475 mL
Fluoride Electrode
Fluorid TISAB III mit CDTA
475 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen > Fluorid TISAB III mit CDTA, 475 ml