Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51340034
40.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12619195
  • 41.95 CHF / 20 Milliliter
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrolyt für Nitrat ISE, 20 ml
Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden
Bestimmung der Nitratkonzentration in Proben
20 mL
0 °C bis 50 °C
ISE Kombinationselektroden
0,5 mol/l MgSO4
Bottle
32 bis 122 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen > Nitratfülllösungen