Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dairy pH-Elektrode
Eine pH-Elektrode mit einem Dreifach-Keramik-Diaphragma, die für proteinhaltige Proben wie Milchprodukte, Milch und Sahne entwickelt wurde.
Marke: METTLER TOLEDO™ 59904591
510.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Milch und Sahne
- Proteinhaltige Proben
- Emulsion
Zubehör und Pflege
- Dreifache Keramikverbindung
- A41 Membranglas
- Nachfüllbare FRISCOLYT-B™ (51343185): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Dairy | |
Dreifach/Keramik | |
0 bis 12 | |
Kombinationselektrode | |
Zum Durchstechen weicher Medien oder in wässrigen Proben | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Dairy | |
0 °F bis 212 °F | |
4,7 in. | |
0,47 in. |
S7 | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
FRISCOLYT-B | |
S7 auf BNC (30281915) | |
A41 Glas | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |