Learn More
Mettler Toledo™ Adapter f. externe Spitze (für Densito 30)
Zubehör zur Verwendung mit Mettler Toledo Densito 30PX-Dichtemessgeräten und -Gravimetern.
Marke:  Mettler Toledo™ 51324402
58.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10146412
  • 60.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Mettler Toledo Densito 30 PX Dichte-/Schwerkraftmessgeräten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter für externe Spritze
Externer Spritzenadapter
Anschluss der Spritze an das Messgerät für die manuelle Probeninjektion
Französisch
Dichte-/Schwerkraftsmessgerät Densito 30PX
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Adapter f. externe Spitze (für Densito 30) > Externer Spritzenadapter