Learn More
Mettler Toledo™ Verschluss-Kits und Lösungen für tragbare Gelöstsauerstoff-Messgeräte
Zur Verwendung mit tragbaren Messgeräten für gelösten Sauerstoff.
Marke: Mettler Toledo™ 51300140
60.66 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Null-Sauerstoff-Standard
- Kapazität: 500 ml
Spezifikation
500 ml | |
Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff | |
DO |
DO null Sauerstofftabletten | |
Kalibrierungsstandard |
Sicherheit und Handhabung
- zero oxygen tablets
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: adipic acid