Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
GREENER_CHOICE
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51302047
80.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12723161
  • 106.00 CHF / 600 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Vollständig mischbar
  • Mit Qualitätsinspektionszertifikat
  • NIST-Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
∼100 °C
Pufferlösung
Qualitätsinspektionszertifikat
7
Transparent, grün
pH-Puffer
30 x 20 ml-Beutel
Vollständig mischbar
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    27
    Stunden
    11
    Minuten
    39
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    13
    Stunden
    11
    Minuten
    39
    Sekunden
    0
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    68
    Stunden
    11
    Minuten
    39
    Sekunden
    0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH > Puffer; pH 7; Verpackung: 30 x 20 ml-Beutel; NIST-rückverfolgbar