Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
Marke: Mettler Toledo™ 51350052
32.87 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vollständig mischbar
- Mit Qualitätsinspektionszertifikat
- NIST-Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
∼ 100 °C | |
DIN | |
pH-Puffer | |
250 ml-Flasche | |
Vollständig mischbar |
Klar | |
Pufferlösung | |
Qualitätsinspektionszertifikat | |
4,006 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %