Learn More
Mettler Toledo™ Zubehör für Seven2Go™ Leitfähigkeitsmessgeräte
Zur Verwendung mit Seven2Go Leitfähigkeitsmessgeräten.
Marke: Mettler Toledo™ 30122300
209.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Seven2Go Leitfähigkeitsmessgeräten.
Spezifikation
uGo Transportkoffer | |
Seven2Go Conductivity Meter | |
Carrying Case | |
uGo Carrying Case |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Zubehör für Seven2Go™ Leitfähigkeitsmessgeräte > uGo Transportkoffer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur