Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 % Artikelnummer.: 10691063
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 %
Artikelnummer. 10691063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10691063
Marke: Thermo Scientific Chemicals 210340050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Metronidazol, CAS-Nr. 443-48-1, ist ein Mitglied der Klasse der Imidazole mit begrenzter Antibiotika-Aktivität, das gegen Protozoen, anaerobe grampositive und anaerobe gramnegative Bakterien wirkt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Metronidazol ist ein synthetisches Nitroimidazol-Derivat mit antiprotozoischen und antibakteriellen Aktivitäten und wirkt gegen Protozoen, anaerobe grampositive und anaerobe gramnegative Bakterien
• Metronidazol gilt als Prodrug, das Nitroso-haltige Zwischenprodukte in der Zelle produziert, die kovalent an die DNA binden, helikale Strukturen stören, DNA-Strangbrüche induzieren und die bakterielle Nukleinsäure-Synthese hemmen und dadurch zum bakteriellen Zelltod führt
Anwendungen
• Metronidazol weist antiparasitäre und antiamöbische Aktivitäten auf.
• Es wurde verwendet, um das Wachstum von gramnegativen Anaerobiern, die zu Bacteroides und Fusobacterium gehören, und grampositiven Anaerobiern wie Peptostreptococcus und Clostridia zu unterdrücken.Diese Verbindung beeinflusst einen hohen Prozentsatz gramnegativer Bakterien und hat im Vergleich zu anderen Verbindungen den Vorteil einer höheren Gewebepenetration.
• Diese Verbindung wurde zunächst zur Supprimierung von Protozoen wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia und Trichomonas vaginalis verwendet.
•Es wurde häufig zur Beseitigung von Helicobacter pylori eingesetzt.
•Es wirkt zudem als Radiosensibilisator auf hypoxische Tumorzellen und kann in In-vivo-Tiermodellen eine mutagene Aktivität aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-48-1
Summenformel C6H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.16
MDL-Nummer MFCD00009750
InChI-Schlüssel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 6236
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number210340050,210345000,210341000
ChargennummerA0387923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
ChargennummerA0444538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
ChargennummerA0427776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
ChargennummerA0426984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 % >