Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Für die Verwendung mit mobilen MetroMax Q-Stahlpfosten mit Zapfenrollen
Marke: Metro™ 5MPBXGSA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für eine einfache Reinigung
- Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
- Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
- Korrosionsbeständige Leistung (Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl)
- Polyurethan-Rad mit einem Durchmesser von 5 Zoll (127 mm)
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
- In die Lauffläche integrierter antimikrobieller Produktschutz
- Nenntraglast von 300 Pfund (135 kg)
- Temperaturbereich: -20 bis 120° F (-29 bis 49° C) [kontinuierlich]
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Stabrolle mit Bremse | |
Metro™ Metromax i™ Polymer oder Metro™ Metromax Q™ Stahlpfosten mit Zapfenrollen | |
135 kg | |
Edelstahl |
Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus | |
300 lb. | |
Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen > Edelstahl; Typ: Schaft/Bremse; Lauffläche des Rads: Polyurethan; Nenntraglast: 136 kg (300 lb.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur