Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer-Regalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Leisten mit 2 in bieten eine Sicherheitskante zum Sichern von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
Höhe (metrisch) | 5 cm |
Produkttyp | Stackable Ledge for Plastic Shelving |
Material | Edelstahl |
Beschreibung
Einfache Befestigung ohne Hilfsmittel an geschlossenen oder offenen Gitterregalen MetroMax i. Andere Größen und Ausführungen erhältlich.
- Schnelles Ein- und Ausrasten
- Einfach gestapelt, um größere Gegenstände aufzunehmen
- Korrosionsbeständig
- Klammern montiert
Spezifikation
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
5 cm | |
Edelstahl |
2 in. | |
Stackable Ledge for Plastic Shelving |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer-Regalzubehör, Regalleiste, stapelbar