Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990P4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15916781
  • 22.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
  • Grau
  • Zur Aufnahme der meisten kommerziellen Etiketten (32 mm)
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
109,22 x 3,2 cm
121,9 cm
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Grau
43 X 1.25 in.
48 Zoll
Fest
-28 bis 49 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Grau; passend für Regallängen: 1219 mm (48 Zoll)