Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalwagen
Der einfach aufzubauende Laborwagen trägt bis zu 408 kg
Marke:  Metro™ N336EC
Artikelnummer. 15917231
  • 841.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Vier Gitterböden, Pfosten, geteilte Schnapphülsen aus Kunststoff, ringförmiger Stoßfänger und zwei Stabrollen mit Drehgelenk und zwei Stabrollen mit Bremsen
Beschreibung
Beschreibung
Wagen mit vier Einschüben mit verchromten Gitterböden und Pfosten.
  • Offene Gitteroberflächen minimiert die Ansammlung von Staub, gestattet freie Luftzirkulation und bessere Sichtbarkeit
  • Zwei Stabrollen mit Drehgelenk und zwei Stabrollen mit Bremsen, jeweils aus Polyurethan, abriebfest und mit ringförmigen Stoßfängern
  • Pfosten haben kreisförmige Einkerbungen in Abständen von 2.5 cm entlang der gesamten Höhe
  • Patentierte, konische, geteilte Schnapphülsen um die Pfosten herum; die konische Öffnung in den Ecken kann über die Hülse geschoben werden und sorgt so für eine positive Verriegelung
  • SightSelect Pfostendesign bietet eine visuelle Orientierungshilfe für die Positionierung und Einstellung von Gitterböden
Bestellinformation
Gesamthöhe,175 cm; Pfostenhöhe, 160 cm; Regal L x B, 91 x 46 cm
Spezifikation
Spezifikation
Laborwagen
Silver
Sicherer Transport und sichere Lagerung
175 cm
36 in.
899,48 lb.
Steel (18 ga.)
18 in.
408 kg
91,4 x 45,7 x 175 cm (36 x 18 x 69 in.)
69 Zoll
Vier L 91 x B 46 cm große verchromte Gitterböden, SightSelect™ vier 160 cm verchromte Pfosten, geteilte Kunststoffmuffen, ringförmige Stoßfänger und zwei Stabrollen mit Drehgelenk und zwei Stabrollen mit Bremsen, jeweils aus Polyurethan und 5 Zoll im Durchmesser
91,4 cm
408 kg
4
45,7 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalwagen > 91 H x 46 B x 175 T (cm)