missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen

Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen

Marke:  Metro™ 5MP

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11771049

  • 74.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.


Includes:

Donut bumpers.


Beschreibung

Beschreibung

Caster choices include standard stem, polymer, stainless steel cart-washable and high-temperature autoclavable. Both polymer and stainless casters provide superior corrosion resistance, performance and enhanced durability. Casters available in swivel, swivel brake or rigid styles.

  • Rigid stem casters are ordered two per unit for improved tracking and handling
  • Rigid caster channels are provided with each two rigid stem casters and is based on shelf width

Polymer Casters

  • Polymer casters offer corrosion resistance and enhanced durability
  • All-polymer horn, stainless steel axle and hardware
  • Polyurethane wheel
  • Sleeve-style axle bearing
  • Optional toe-operated brake mechanism

Stainless Steel Cart-Washable Casters

  • Grease sealed with zerk fittings in swivel and axle

High-temperature Autoclave Casters

  • Temperature rated for up to 300°F (149°C)

Bestellinformation

Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.

Spezifikation

Spezifikation

Drehbare Rolle
5 in.
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
135 kg
-34 bis 82 °C
Ja
Nicht autoklavierbar
12.7 cm
300 lb.
-30 bis 180 °F
Polyurethan, flach
Stahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen > Schwenkbare Stabrolle; Lauffläche des Rads: Polyurethan; Nenntraglast: 135 kg (300 lb.)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt